B102628
4-tert-Butyltoluene
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
191 °C (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16/c1-9-5-7-10(8-6-9)11(2,3)4/h5-8H,1-4H3
QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B102628-25G | |
B102628-3KG | 4061838352378 |
B102628-500G | 4061838352385 |