Key Documents
273015
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butyltoluene
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3[C(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. eboll.
244 °C (lit.)
Punto di fusione
31-32 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-8-12(14(2,3)4)10-13(9-11)15(5,6)7/h8-10H,1-7H3
WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Di-tert-butyltoluene was used in the synthesis of 3,5-di-tert-butyl(bromomethyl)benzene. It was also used in the synthesis of di-tert-butylbenzoic acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Elder JW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Plater MJ, et al.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)