Documenti fondamentali
130966
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetyl chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CHClCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Beilstein:
1073019
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
α-Chlorophenylacetyl chloride was used in the synthesis of α-chlorophenylacetic acid (CPAA). It was also used to prepare chloro-telechelic macroinitiators.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Consecutive living polymerization from cationic to radical: a straightforward yet versatile methodology for the precision synthesis of ?cleavable? block copolymers with a hemiacetal ester junction.
Ouchi M, et al. et al.
Polym. Chem., 3, 2193-2199 (2012)
POLY (VINYLBENZYLPHOSPHONIC ACID)-BASED PROTON CONDUCTORS AS POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELLS APPLICATIONS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 556-556 (2008)