ALD00468
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNaO2S
Peso molecolare:
212.63
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl Baran Diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Note legali
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)