Key Documents
809101
Sigma-Aldrich
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NaO2S
Peso molecolare:
192.21
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Gruppo funzionale
sulfinic acid
Stringa SMILE
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Note legali
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)