Documenti fondamentali
T35807
Sigma-Aldrich
Sodium p-toluenesulfinate hydrate
97%
Sinonimo/i:
p-Toluenesulfinic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)