Key Documents
595047
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-difluorobenzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4840 (lit.)
P. eboll.
128-129 °C (lit.)
Densità
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)