ALD00230
Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinate
Sinonimo/i:
Baran DFHS-Na Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
290-295 °C
Stringa SMILE
O=S(C1CCC(F)(F)CC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C6H10F2O2S.Na/c7-6(8)3-1-5(2-4-6)11(9)10;/h5H,1-4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
YVVCXFAMBAWLEV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00230-10G | 4061833333846 |
ALD00230-1G | 4061826648476 |
ALD00230-500MG | 4061833233009 |