Documenti fondamentali
ALD00236
Sigma-Aldrich
Sodium N-Boc-azetidine-3-sulfinate
Sinonimo/i:
Sodium 1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-sulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14NNaO4S
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
172-177 °C (w/ decomp)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)