Documenti fondamentali
A4380
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
98.9-101.2% B2O3 basis
Sinonimo/i:
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
98.9-101.2% B2O3 basis
Stato:
powder
Livello qualitativo
Saggio
98.9-101.2% B2O3 basis
Stato
powder
pH
~8.8 ( in solution, over a wide range of concentrations)
Stringa SMILE
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Determination of nucleation kinetics of ammonium biborate tetrahydrate: This study focuses on the metastable zone widths (MZW) of ammonium biborate tetrahydrate, both in its pure state and in the presence of impurities, providing insights into its crystallization kinetics and stability (O Sahin et al., 2014).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2