A4505
Ammonium pentaborate tetrahydrate
≥99%
Sinonimo/i:
Ammonium borate tetrahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Stringa SMILE
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?