95541
Chlorotrimethylsilane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Silane M3, TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
100 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
6.4 %
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. ebollizione
57 °C (lit.)
Punto di fusione
−40 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Chloromethylation of polysulfones (PSUs).
- Activation of lithium hydride to convert it into a hydride source for the reductive silylation of carbonyl compounds.
- Chlorotrimethylsilane/lithium bromide forms an effective reagent for the conversion of alcohols to bromides.
- Chlorotrimethylsilane is a non-toxic alternative to mercuric chloride in activating in samarium-promoted cyclopropanation of both allylic and α-allenic alcohols.
It is also used in Fisher glycosylation.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?