936340
Poly(butylene succinate)
average Mw 40,000
Sinonimo/i:
Barrier properties, Biomedical applications, Degradation, PBS, Poly(butylene sebacate), Polytetramethylene succinate, polybutylene sebacate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder, crystals or granules (Chunks)
Livello qualitativo
PM
average Mw 40,000
Colore
white to off-white
Punto di fusione
111.4 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Recyclable and Sustainable Packaging - including food packaging, films, bags, or boxes
- Cosmetics
- Disposable products such as tableware
- Agriculture - delayed release materials for fertilizer or pesticides
- Drug delivery and implants
Caratteristiche e vantaggi
- Thermoplastic processability
- Sustainable alternative to petroleum based polymers
- Excellent biodegradability
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)