403105
Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)
natural origin, PHV content 8 mol %
Sinonimo/i:
PHBV
About This Item
Formula condensata:
[COCH2CH(CH3)O]m[COCH2CH(C2H5)O]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Descrizione
8 mol% is approximately 9 wt%.
Livello qualitativo
Composizione
PHV content, 8 mol %
Stringa SMILE
CC(O)CC(O)=O.CCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3.C4H8O3/c1-2-4(6)3-5(7)8;1-3(5)2-4(6)7/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
IUPHTVOTTBREAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyvalerate): Enhancement Strategies for Advanced Applications: Review on enhancing PHBV for advanced applications, discussing various strategies for improving its properties (Rivera-Briso & Serrano-Aroca, 2018).
- In vitro characterization and nuclear delivery of poly (3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid)(PHBV) based nanoparticles: Preparation and study of PHBV nanocapsules for penetration into human osteosarcoma and L929 cells (Şahin, 2015).
Caratteristiche e vantaggi
Biodegradable polymer
Nota sulla preparazione
Produced via a controlled fermentation process using microoroganisms.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?