931837
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
≥95%
Saggio
≥95%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
N1=C(O[C@H]([C@H]1c7ccccc7)c6ccccc6)C5(CC5)C2=N[C@@H]([C@@H](O2)c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
UAXGHJCFHMQPBJ-XAZDILKDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)