650897
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(3-Pentylidene)bis(4-isopropyloxazoline)
97%
Sinonimo/i:
(4S,4′S)-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole), [S-(R*,R*)]-(−)-2,2′-(1-Ethylpropylidene)bis(4,5-dihydro-4-isopropyloxazole)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4710 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/0.001 mmHg (lit.)
Densità
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
CCC(CC)(C1=N[C@H](CO1)C(C)C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C17H30N2O2/c1-7-17(8-2,15-18-13(9-20-15)11(3)4)16-19-14(10-21-16)12(5)6/h11-14H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-/m1/s1
PIJFQTUSLZLNOP-ZIAGYGMSSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To prepare [11C]carboxylic acids, [11C]esters and [11C]amides using boronic acid esters and 11CO2.
- In one of the key synthetic steps for the total synthesis of tatanan A and 3-epi-tatanan A.
- To prepare copper(I) complex and used in a mass spectrometric method to study its chiral selectivity with different substrates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
650897-1G | 4061826262986 |
650897-500MG | 4061832986630 |