927295
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 10,000
Sinonimo/i:
PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
Livello qualitativo
PM
PEG Mn 2,000 Da
PEG average Mn 2,000
PEI Mn 10,000 Da
PEI average Mn 10,000
Colore
white to pale yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)