927317
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 750, PEI average Mn 15,000
Sinonimo/i:
PEG-b-PEI, PEG-PEI, poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PEG Mn 750 Da
PEG average Mn 750
PEI Mn 15,000 Da
PEI average Mn 15,000
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)