900743
Branched PEI-g-PEG
PEG Mn 5,000
Sinonimo/i:
Branched polyethylenimine-graft-poly(ethylene glycol), PEI-g-PEG, PEI-PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900743-1G | 4061824070743 |