922862
TissueFab® bioink
(GelAlgHA)ma -Vis/405 nm
Sinonimo/i:
AlgMA, Alginate, Bioink, GelMA, Gelatin, HAMA, Hyaluronic acid
Descrizione
Validation : HNMR at 40C
Sterilità
sterile-filtered (0.2μm)
Stato
viscous liquid (gel)
IVD
for in vitro diagnostic use
Impurezze
<5 CFU/g Bioburden
Colore
pale yellow to colorless
pH
(6.5-7.5)
Viscosità
2-25 cP(37 °C)
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)