919624
TissueFab® bioink
(GelHA)ma -Vis/405 nm
Sinonimo/i:
Bioink, HAMA, Hyaluronic Acid methacryloyl, Hyaluronic acid, Hyaluronic acid methacrylamide, Hyaluronic acid methacrylate, Sodium hyaluronate
Descrizione
suitable for 3D bioprinting applications
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
viscous liquid (gel)
Impurezze
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Colore
colorless to pale yellow
Dimensione particelle
0.2 μm
pH
6.5-7.5
applicazioni
3D bioprinting
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)