919926
TissueFab® bioink
Crosslinking solution, low endotoxin
Sinonimo/i:
Calcium chloride solution
Descrizione
suitable for 3D bioprinting applications
Sterilità
sterile-filtered
Stato
viscous liquid
Impurezze
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<25 EU/mL Endotoxin
Colore
colorless to light yellow
Dimensione particelle
0.1 μm
pH
6.5-7.5
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)