926078
TissueFab® bioink Conductive
Vis/405 nm, low endotoxin
Sinonimo/i:
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
0.2 μm filtered
Forma fisica
viscous liquid
Impurezze
≤5 CFU/g Bioberden: Aerobic
≤5 CFU/g Bioburden: Fungal
<50 EU/mL Endotoxin
Colore
black
pH
6.5-7.5
Viscosità
2-20 cP(37 °C)
applicazioni
3D bioprinting
Compatibilità
for use with 3D bioprinting, extrusion bioprinting
Categorie correlate
Descrizione generale
Additional Information:
The protocol for this material can be found In the Documentation Section under "More Documents"
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3