915726
TissueFab® bioink Conductive
UV/365 nm
Sinonimo/i:
3D Bioprinting, Bioink, GelMA, TissueFab
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Livello qualitativo
Stato
gel form (viscous)
Impurezze
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
Colore
black
pH
6.5-7.5
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)