925225
KB02yne
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-(6-(hex-5-yn-1-yloxy)-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Functionalized scout fragment
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals (or Solid or Liquid)
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Related useful products may include:
- Cysteine-reactive fragments: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfoxide (925136), CoLDR probe (923818)
- Functionalized scout fragments: KB02-COOH (925047), KB05yne (925144)
- Electrophilc degraders featuring scout fragments: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotin-SLF (914223)
- Cysteine-reactive probes for chemoproteomics: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059)
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
925225-10MG | 4065267461014 |