Documenti fondamentali
699357
Sigma-Aldrich
4-(Chloroacetyl)morpholine
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 4-Morpholinylcarbonylmethyl chloride, N-(Chloroacetyl)morpholine, Chloroacetic acid morpholide, Chloroacetic acid morpholine amide, Morpholine chloroacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
Punto di fusione
26-30 °C
Densità
1.257 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Ligandability describes the propensity of a protein target to bind a small molecule with high affinity. It is a precursor to evaluating druggability, which requires more advanced translational pharmacological effects and drug-like properties in vivo.