916129
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride
Sinonimo/i:
phenNiCl2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
1,10-Phenanthroline nickel (ll) dichloride is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions, including N-alkylation of amides and arylation of alcohols.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Organic letters, 21(16), 6543-6547 (2019-08-08)
A radical-mediated functionalization of allyl alcohol derived partners with a variety of alkyl 1,4-dihydropyridines via photoredox/nickel dual catalysis is described. This transformation transpires with high linear and E-selectivity, avoiding the requirement of harsh conditions (e.g., strong base, elevated temperature). Additionally