Documenti fondamentali
913979
Sigma-Aldrich
Biotin-Thalidomide
≥95%
Sinonimo/i:
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H64N8O13S
Numero CAS:
Peso molecolare:
945.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
thalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C44H64N8O13S/c53-34(12-2-1-11-33-40-30(28-66-33)49-44(61)51-40)46-19-7-21-62-23-25-64-26-24-63-22-8-20-47-36(55)14-6-13-35(54)45-17-3-4-18-48-38(57)27-65-32-10-5-9-29-39(32)43(60)52(42(29)59)31-15-16-37(56)50-41(31)58/h5,9-10,30-31,33,40H,1-4,6-8,11-28
UCTZYEDSVDZJQR-NTZPKYJMSA-N
Applicazioni
Biotin-Thalidomide (bio-Thal) is a cereblon affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research. Bio-Thal can be used in cereblon (CRBN) binding and displacement assays for protein degrader validation experiments, CRBN ligand discovery, competition analyses, or where enrichment of CRBN complexes is required.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Note legali
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)