SML2601
dTAG-13
≥98% (HPLC), powder, degradation tag (dTAG) system
Sinonimo/i:
(2S)-(1R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-(2-((6-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)hexyl)amino)-2-oxoethoxy)phenyl)propyl 1-((S)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylate, d-TAG-13
About This Item
Prodotti consigliati
product name
dTAG-13, ≥98% (HPLC)
ligand
thalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[C@@H](C1=C(C=CC=C1)OCC(NCCCCCCOC2=C(C3=CC=C2)C(N(C3=O)C4CCC(NC4=O)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(C(OC)=C5)OC)[C@@H]6CCCCN6C([C@H](C7=CC(OC)=C(C(OC)=C7)OC)CC)=O
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3