SML2135
Biotinyl tyramide
≥97% (HPLC), powder, tyramide signal amplifier
Sinonimo/i:
(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, BP, Biotin-Phenol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Biotinyl tyramide, ≥97% (HPLC)
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3