913596
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
Sinonimo/i:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Concentrazione
20 % (w/w) in ethanol
Dimensione particelle
600 nm
Dimensione pori
non-porous
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)