900783
Silica
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Sinonimo/i:
Mesoporous silica, Thiol functionalized MCM-48, Thiol functionalized mesoporous slica
Stato
solid
Area superficiale
1400-1600 m2/g
Dimensione particelle
<15 μm
Dimensione pori
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm pore size
Gruppo funzionale
thiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)