914142
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in water, dispersion
Sinonimo/i:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
5 % (w/w) in water
Dimensione particelle
900 nm
Dimensione pori
non-porous
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
914142-2ML | 4061842083077 |