901762
Tris(dimethylamino)sulfonium bifluoride
Sinonimo/i:
(Me2N)3S+[FHF]–, Bifluoride salt SuFEx catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)