250600
Tris(dimethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate
technical grade
Sinonimo/i:
TAS-F, TASF, Tris(dimethylamino)sulfur trimethylsilyl difluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
It can also be used
- To synthesize deoxyfluoro sugars by reacting with trifluoromethanesulfonyl derivatives of partially protected sugars.
- As a reagent for the fluorination of hydroxyl-containing compounds.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?