901741
Bis(triphenyl-λ5-phosphanylidene)ammonium hydrogendifluoride
Sinonimo/i:
Bifluoride salt SuFEx catalyst, PNP+[FHF]-, Triphenyl((triphenyl-phosphaneylidene)amino)phosphonium fluoride hydrofluoride, [Ph3P=N-PPh3]+[HF2]-
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)