900594
Propene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
Propylene-3-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
gas
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]C=C
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-162.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)