Key Documents
281867
Sigma-Aldrich
Diethyl acetamidomalonate-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3CONH13CH(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
P. eboll.
185 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
95-98 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCOC(=O)[13CH](NC(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i7+1
ISOLMABRZPQKOV-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.