Key Documents
88808
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
≥98.5% (sum of enantiomers)
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Propylene glycol 1-methyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
1718940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.403
Densità
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Stringa SMILE
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol can be used as a reactant to prepare:
  • (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
  • Thiazolopyridine urea derivatives.
  • Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Discovery of new quinazoline derivatives as irreversible dual EGFR/HER2 inhibitors and their anticancer activities-Part 1
D Debasis, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 29(4), 591-596 (2019)