65692
1-Methoxy-2-propanol
analytical standard
Sinonimo/i:
Propylene glycol methyl ether, Propyleneglycol monomethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.12 (vs air)
Tensione di vapore
10.9 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
532 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
13.8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
P. ebollizione
118-119 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities