Documenti fondamentali
568228
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4044 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Refrigerate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3