408069
3-Methoxy-3-methyl-1-butanol
≥98%
Sinonimo/i:
3-Methoxy-3-methyl-1-butyl alcohol, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Methyl-3-(methyloxy)butan-1-ol, 3-Methyl-3-methoxy-1-hydroxybutane, 3-Methyl-3-methoxybutanol, 3-Methyl-3-methoxybutyl alcohol
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
173-175 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
COC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2,8-3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?