537616
Diethylene glycol monoethyl ether
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.63 (vs air)
Tensione di vapore
0.12 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
202 °C (lit.)
Punto di fusione
-80 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A cautionary note on the effects of laboratory air contaminants on ambient ionization mass spectrometry measurements.: Highlights the influence of diethylene glycol monoethyl ether as a common laboratory contaminant that can affect the accuracy of mass spectrometry analyses, underscoring the importance of controlling environmental variables in high-precision analytical settings (Kumbhani SR et al., 2017).
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup