Documenti fondamentali
861839
Sigma-Aldrich
L-(+)-Canavanine sulfate salt monohydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NC(=NH)NHOCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2SO4·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Attività ottica
[α]20/D +17.3°, c = 2 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S.H2O/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4;/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4);1H2/t3-;;/m0../s1
BNZYVMUIGJIRTN-QTNFYWBSSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christopher Bruhn et al.
Nature communications, 11(1), 4154-4154 (2020-08-21)
The DNA damage response (DDR) coordinates DNA metabolism with nuclear and non-nuclear processes. The DDR kinase Rad53CHK1/CHK2 controls histone degradation to assist DNA repair. However, Rad53 deficiency causes histone-dependent growth defects in the absence of DNA damage, pointing out unknown