859575
S-Boc-2-mercapto-4,6-dimethylpyrimidine
98%
Sinonimo/i:
O-tert-Butyl-S-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl) thiocarbonate, Boc-S
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.32
Beilstein:
396984
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(SC(=O)OC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H16N2O2S/c1-7-6-8(2)13-9(12-7)16-10(14)15-11(3,4)5/h6H,1-5H3
POTDIELOEHTPJN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?