Documenti fondamentali
808563
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1,2,3,4-13C4)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12C15H50O6
Peso molecolare:
482.59
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[13C]([13C][13C][13C]CCCC)OCC(O[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O)CO[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O
InChI
1S/C27H32O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-12,22-23H2,1-3H3/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,26+1,27+1
WOPOIFUUEQBYDP-IZOVDCKGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)