T1977995
Tricaproin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Glycerol trihexanoate, 1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tricaproin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Densità
0.98 g/mL (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)