Key Documents
793671
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C oxide
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CCH4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
gas
contiene
hydroquinone as stabilizer
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[13CH2]1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1
IAYPIBMASNFSPL-OUBTZVSYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)