Documenti fondamentali
808040
Sigma-Aldrich
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, Wet cake (Wet cake)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Peso molecolare:
63.55
Codice UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
nanowires
diam. × lung.
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Copper nanowires find applications in flexible electronics, transparent electrodes, photocatalysis, solar cells and as shape memory material [1, 2, 3].
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)