807826
Silver
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Descrizione
Flash point >230 °F
Livello qualitativo
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL (in water)
diam. × lung.
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
Colore
gray
Densità
1.0013 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)